Principaux documents
197475
Sigma-Aldrich
Ethyl dichlorophosphite
98%
Synonyme(s) :
Ethyl phosphorodichloridite
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OPCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
Densité
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2OP/c1-2-5-6(3)4/h2H2,1H3
Clé InChI
PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl dichlorophosphite was used in the synthesis of peptide derivatives.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
The Use of Phosphorous Acid Chlorides in Peptide Synthesis1.
Young RW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2126-2131 (1956)