158216
Methyl dichlorophosphate
85%
Synonyme(s) :
Methyl phosphorodichloridate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
85%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
62-64 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.488 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2O2P/c1-5-6(2,3)4/h1H3
Clé InChI
SNVCRNWSNUUGEA-UHFFFAOYSA-N
Application
- 4,6-cyclic phosphate tetrasaccharide
- 8-(2′′-hydroxyethoxy)adenosine-5′,2′′-phosphate derivative
- analogs of (R)-1-O-hexadecyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine poly(ethylene glycol)
- dioxaphosphorino[m,n-x]pyridines compounds
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter