197017
4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
98%
Synonyme(s) :
CDNT, DNT-Cl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
50-55 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(12(14)15)1-3(7(9,10)11)2-5(6)13(16)17/h1-2H
Clé InChI
HFHAVERNVFNSHL-UHFFFAOYSA-N
Application
- as derivatization reagent in determination of amikacin in water samples and amino acids by HPLC
- in the synthesis of N-(2,6-dinitro-4-trifluoromethylphenyl)aniline derivatives
- in the synthesis of 4,6-dinitro-2,8-bis(trifluoromethyl)phenothiazine and isopropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylphenyl sulfide
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges