196975
5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
87-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Nc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3H,11-12H2
Clé InChI
KZSXRDLXTFEHJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine was used in the synthesis of:
- hybrid materials based on new polyhedral oligomeric silsesquioxane
- fluorinated aromatic polyimide films
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Organic-inorganic hybrid materials from a new octa (2, 3-epoxypropyl) silsesquioxane with diamines.
Polymer, 46(7), 2163-2174 (2005)
Preparation of microporous carbon films from fluorinated aromatic polyimides.
Carbon, 46(10), 1350-1357 (2008)