194557
Methoxyacetic acid
98%
Synonyme(s) :
NSC 7300
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
202-204 °C (lit.)
Pf
7-9 °C (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
Chaîne SMILES
COCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter