188476
2-Methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.75 mmHg ( 86 °C)
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5408 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
33-36 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Clé InChI
XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup - (External MSDS)