184268
4-tert-Butylbenzyl alcohol
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
Point d'ébullition
140 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
Clé InChI
FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
128 °C - DIN 51758