Key Documents
183474
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5637 (lit.)
Point d'ébullition
267 °C (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
SLRIOXRBAPBGEI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitrophenethyl alcohol was used in the synthesis of indoles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)