Key Documents
182729
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether) solution
50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Methyl Vinyl Ether Polymer
About This Item
Formule linéaire :
(C3H6O)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
0.03 atm ( 20 °C)
Niveau de qualité
Concentration
50 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.467
Température de transition
Tg −31 °C
Densité
1.03 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-4-2/h3H,1H2,2H3
Clé InChI
XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(methyl vinyl ether) solution can be used asa precursor to synthesize thermosensitive microgels.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable