182338
Poly(octadecyl methacrylate) solution
average Mw ~170,000 by GPC, in toluene
Synonyme(s) :
Poly(octadecyl methacrylate), Poly(stearyl methacrylate)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw ~170,000 by GPC
Concentration
in toluene
30-35 wt. % (in toluene)
Poids
Unit weight does not include weight of solvent.
Température de transition
Tg −100 °C
Tm 37.5 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.0 °C - closed cup