182125
Poly(hexyl methacrylate) solution
average Mw ~400,000 by GPC, in toluene
Synonyme(s) :
Hexyl methacrylate homopolymer, Poly(1-hexyl methacrylate)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.2 (37 °C, vs air)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
average Mw ~400,000 by GPC
Concentration
in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.481
Température de transition
Tg −5 °C
Densité
1.007 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.