174645
2-Methoxypropene
97%
Synonyme(s) :
Isopropenyl methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
374 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
Point d'ébullition
34-36 °C (lit.)
Densité
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves