157163
3-Cyanobenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
Isophthalic acid mononitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
220-224 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitrile
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable