15449
Boc-His(Trt)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-N(im)-trityl-L-histidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
~130 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C30H31N3O4/c1-29(2,3)37-28(36)32-26(27(34)35)19-25-20-33(21-31-25)30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,20-21,26H,19H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
Clé InChI
OYXZPXVCRAAKCM-SANMLTNESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable