Principaux documents
153591
Sigma-Aldrich
Diphenylcarbamoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
Chloroformic acid diphenylamide, Diphenylcarbamic chloride, NSC 6788
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2NCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.68
Numéro Beilstein :
515312
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Solubilité
organic solvents: soluble
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Diphenylcarbamoyl chloride was used to isolate peptido-keratan sulphate fragments from bovine intervertebral discs.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
J M Dickenson et al.
The Biochemical journal, 282 ( Pt 1), 267-271 (1992-02-15)
Peptido-keratan sulphate fragments were isolated from the nucleus pulposus of bovine intervertebral discs (2-year-old animals) after digestion with chondroitin ABC lyase followed by digestion with diphenylcarbamoyl chloride-treated trypsin of A1D1 proteoglycans and gel-permeation chromatography on Sepharose CL-6B. The peptido-keratan sulphate