Principaux documents
149993
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propanol
95%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2N(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4435 (lit.)
Point d'ébullition
81-83 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CCCO
InChI
1S/C7H17NO/c1-3-8(4-2)6-5-7-9/h9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
WKCYFSZDBICRKL-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Diethylamino-1-propanol was used to develop a model system that polymerizes racemic lactide (D,L-LA).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Agostino Pietrangelo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11649-11657 (2010-08-03)
We report the results of a comprehensive investigation of the recently discovered stereoselective and controlled polymerization of racemic lactide (D,L-LA) using an initiator prepared in situ from indium(III) chloride (InCl(3)), benzyl alcohol (BnOH), and triethylamine (NEt(3)). Linear relationships between number-average