H28807
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
98%
Synonyme(s) :
2-Piperazinoethanol, Piperazine-1-ethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Point d'ébullition
246 °C (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
Clé InChI
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F
Point d'éclair (°C)
135 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter