149470
Dimethyl phenylphosphonite
97%
Synonyme(s) :
Phenyldimethoxyphosphine, Dimethoxyphenylphosphine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COP(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-9-11(10-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
LMZLQYYLELWCCW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter