149446
1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
98%
Synonyme(s) :
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5155 (lit.)
Point d'ébullition
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CCN(C1)C2=CCCC2
InChI
1S/C9H15N/c1-2-6-9(5-1)10-7-3-4-8-10/h5H,1-4,6-8H2
Clé InChI
KOFSFYBXUYHNJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup