144886
3-(Methylthio)aniline
97%
Synonyme(s) :
3-(Methylmercapto)aniline, 3-Aminothioanisole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.637 (lit.)
Point d'ébullition
163-165 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES
CSc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter