138576
1-Adamantylamine
97%
Synonyme(s) :
1-Aminoadamantane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
206-208 °C (lit.)
Solubilité
1 M HCl: soluble 5%, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
Chaîne SMILES
NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/t7-,8+,9-,10-
Clé InChI
DKNWSYNQZKUICI-CHIWXEEVSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903)
Catégories apparentées
Application
- Adamantyl ureas by reacting with isocyanates in the presence of triethylamine.
- N-(1-adamantyl)-2-chloroacetamide from chloroacetyl chloride in the presence of potassium carbonate.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable