135968
Acetyl bromide
99%
Synonyme(s) :
Acetic acid bromide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
92.2 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
75-77 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Solubilité
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3
Clé InChI
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In the quantification of lignin in cell wall residues of Arabidopsis.
- In the total synthesis of cinchona alkaloids named quinidine and quinine.
- To prepare 9,10-diarylanthracenes and triarylmethanes by reacting with arenes and various aromatic aldehydes using ZnBr2/SiO2.
- To prepare glycosyl bromides from free sugars or their peracetates.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter