Principaux documents
135496
Sigma-Aldrich
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride monohydrate
98%
Synonyme(s) :
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3-4-(OH)CH2CH(NH2)CO2H · 2HCl · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D −1.6°, c = 2 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
158-160 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O)c(N)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O3.2ClH.H2O/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14;;;/h1-3,7,12H,4,10-11H2,(H,13,14);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1
Clé InChI
ITQBVYBSXFBTJX-QTPLPEIMSA-N
Description générale
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride monohydrate also known as 3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Katrin M Hinz et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 29(6), 933-942 (2015-05-07)
Thyroid hormones (THs) are transported across cell membranes by different transmembrane transporter proteins. In previous studies, we showed marked 3,3'-diiodothyronine (3,3'-T2) but moderate T3 uptake by the L-type amino acid transporter 2 (Lat2). We have now studied the structure-function relationships