129593
Malonamide
97%
Synonyme(s) :
Malonodiamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
172-175 °C (lit.)
Fluorescence
λex 367 nm; λem 445 nm (α-keto acid adduct)
Chaîne SMILES
NC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2,(H2,4,6)(H2,5,7)
Clé InChI
WRIRWRKPLXCTFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable