126993
N-Ethylbenzylamine
97%
Synonyme(s) :
N-Benzylethylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
191-194 °C (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES
CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
Clé InChI
HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter