125938
Dibutyl phosphite
96%
Synonyme(s) :
Butyl phosphite, Butyl phosphonate, Di-n-butyl hydrogen phosphite, Di-n-butyl phosphite, Dibutoxyphosphine oxide, Dibutyl hydrogen phosphite, Dibutyl phosphonate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
96%
Impuretés
≤1% butanol
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
118-119 °C/11 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 7.3 g/L at 25 °C
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCO[PH](=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O3P/c1-3-5-7-10-12(9)11-8-6-4-2/h12H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
NFJPGAKRJKLOJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup