124141
4-Bromostyrene
contains 0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Synonyme(s) :
1-(4-Bromophenyl)ethylene, 1-Bromo-4-ethenylbenzene, 1-Bromo-4-vinylbenzene, 4-Vinyl-1-bromobenzene, p -Bromostyrene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.594 (lit.)
Point d'ébullition
89 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Brc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
Clé InChI
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene.
- Synthesis of silsesquioxanes (SQ) having 4-bromostyrenyl substituents.
- To investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers (SAMs) on Si(111).
- Synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene), via Heck reaction.
- Synthesis of nitroolefins, via alkene cross-metathesis.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter