Principaux documents
570796
Sigma-Aldrich
Iodopolystyrene
1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
poly(iodostyrene)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Ic1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H5I/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H
Clé InChI
YCGZYUFXRPSAFI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable