Key Documents
11955
Sigma-Aldrich
Bengal Rose B bound to Polystyrene
200-400 mesh, ~0.1 mmol/g, resin loading
Synonyme(s) :
Rose bengal B bound to polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Capacité
~0.1 mmol/g, resin loading
Autres remarques
Heterogenous photo-sensitizer for the generation of singlet oxygen used in photooxygenation reactions
Sales restrictions may apply
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
N.V. Shinkarenko et al.
Russ. Chem. Rev., 50, 220-220 (1981)
J.J. Lamberts et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 7465-7465 (1983)
A.P. Schaap et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1159-1159 (1987)
R.S. Handley et al.
Tetrahedron Letters, 26, 3183-3183 (1985)