117323
4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline)
85%
Synonyme(s) :
2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 4,4′-Diamino-3,3′-dichlorodiphenylmethane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
85%
Forme
solid
Point d'ébullition
202-214 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
102-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Clé InChI
IBOFVQJTBBUKMU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup