110701
4,4-Dimethyl-1-pentene
99%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
231 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
Point d'ébullition
72 °C (lit.)
Densité
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES
CC(C)(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Clé InChI
KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup