109266
Aminoguanidine bicarbonate
97%
Synonyme(s) :
Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
170-172 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 2.7 g/L at 20 °C
H2O: soluble 3.3 g/L at 30 °C
Groupe fonctionnel
amine
hydrazine
Chaîne SMILES
OC(O)=O.NNC(N)=N
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
Clé InChI
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable