Principaux documents
10720
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-aminobenzoate
≥97.0%
Synonyme(s) :
tert-Butyl anthranilate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Beilstein:
2936796
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.540
Densité
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
Clé InChI
HDXMPGOKFMBDHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves