Principaux documents
101699
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitrotoluene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro Beilstein :
1239924
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
238 °C (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1c(Cl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
257.0 °F
Point d'éclair (°C)
125 °C