Merck
TLC Analysis of Water Soluble Vitamins on HPTLC Silica Gel 60 F 254 with Concentrating Zone
TLC Analysis of Water Soluble Vitamins on HPTLC Silica Gel 60 F 254 with Concentrating Zone application for TLC
Matériaux
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Vaporisateur de type flacon
capacity 240 mL
Cuve de développement de plaques CCM Aldrich® - rectangulaires
L × H × W 27.0 cm × 26.5 cm × 7.0 cm
Cuve de vaporisation pour CCM Sigma
Lampe UV pour Spectroline® Séries-E
output8 W, AC/DC input 115 V AC
Cuve de développement de plaques CCM Aldrich® - rectangulaires
L × H × W 7.5 cm × 15.5 cm × 8.0 cm
Seringues TLC Hamilton®
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Lampe UV pour Spectroline® Séries-E
output6 W, AC/DC input 120 V AC
Seringues TLC Hamilton®
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Seringues TLC Hamilton®
1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Cuve de développement de plaques CCM Aldrich® - rectangulaires
L × H × W 17.5 cm × 16.0 cm × 8.2 cm
Lampe UV pour Spectroline® Séries-E
output6 W, AC/DC input 230 V AC
Lampe UV pour Spectroline® Séries-E
output4 W, AC/DC input 230 V AC
Lampe UV pour Spectroline® Séries-E
output8 W, AC/DC input 230 V AC
Latch-lid TLC developing chambers
For use with 10 cm × 10 cm plates
Seringues TLC Hamilton®
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Latch-lid TLC developing chambers
For use with 20 cm × 20 cm plates
Lampe UV pour Spectroline® Séries-E
output4 W, AC/DC input 115 V AC
Pipettes micro-capillaires Kimble®
Pipettes micro-capillaires Kimble®
Pipettes micro-capillaires Kimble®
capacity 20 μL, accuracy: ±0.5%
Reagent sprayer for TLC plates
volume 250 mL, Bottle-Type
CONDITIONS
plate
TLC pre-coated plate silica gel 60 F 254 with concentrating zone (1.13728.0001, 1.13727.0001)
eluent
[A] chloroform; [B] methanol; (60:40, A:B) 80% saturated with water, containing 01. M lithium chloride
migration distance
6 cm
chamber
normal chamber without chamber saturation
sample
1 μL
detector
in situ evaluation with TLC/HPTLC scanner (Camag) 270 nm