TLC Analysis of Tripeptides on HPTLC Silica Gel 60 RP-8 F254s
Matériaux
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Cuve de développement de plaques CCM Aldrich® - rectangulaires
L × H × W 27.0 cm × 26.5 cm × 7.0 cmCuve de développement de plaques CCM Aldrich® - rectangulaires
L × H × W 7.5 cm × 15.5 cm × 8.0 cmSeringues TLC Hamilton®
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),coated tip
Seringues TLC Hamilton®
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),coated tip
Seringues TLC Hamilton®
1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.),coated tip
Cuve de développement de plaques CCM Aldrich® - rectangulaires
L × H × W 17.5 cm × 16.0 cm × 8.2 cmSeringues TLC Hamilton®
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),coated tip
CONDITIONS
plate
TLC pre-coated plate RP-18 F 254s (1.13725.0001)
eluent
[A] acetonitrile; [B] buffer solution, pH 3.00; (90:10, A:B) containing 0.1 M lithium chloride
migration distance
5 cm
chamber
normal chamber without chamber saturation
detector
spray reagent: ninhydrin, heated to 110 °C for 20 min