Principaux documents
V900925
Sigma-Aldrich
Glycogène from oyster
≥99%, Vetec, reagent grade, Type II
Synonyme(s) :
Glycogen from oyster
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Clé InChI
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Description générale
Le glycogène est un polymère ramifié de glucose synthétisé par les cellules animales pour emmagasiner et libérer l′énergie. Il est formé principalement de liaisons α1→4 glycosidiques et les ramifications sont créées par des liaisons α1→6 glycosidiques.
Application
Le glycogène d′huitre a été utilisé pour induire l′inflammation et pour stimuler l′extravasation des granulocytes et des neutrophiles dans des modèles animaux après injection intrapéritonéale. Le glycogène agit également comme sonde de perméabilité vasculaire.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable