Principaux documents
V900507
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
Vetec, reagent grade
Synonyme(s) :
Mono-oléate de polyoxy-éthylènesorbitane, Mono-oléate de polyéthylène glycol sorbitane, Monooléate de POE (20)-sorbitane, Polysorbate 80
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Description
non-ionic detergent
Gamme de produits
Vetec
Poids mol.
average mol wt 1310
Technique(s)
dialysis: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Geovana D Savi et al.
International journal of food microbiology, 205, 98-104 (2015-04-22)
The efficiency of zinc compounds (zinc sulfate, ZnSO4 and zinc oxide, ZnO in regular and nanosize, respectively) on wheat plants was evaluated against growth of Fusarium graminearum and DON formation. In addition, any possible effects on the grain microstructures were