V900107
Gallic acid monohydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Pf
252 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
Clé InChI
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup