1724521
USP
Zidovudine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3′-Chloro-3′-deoxythymidine
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zidovudine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]2[c]([nH][c](c(c2)C)=O)=O)CO
InChI
1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
KQVJDKGDGLWBQT-XLPZGREQSA-N
Description générale
Application
- Zidovudine
- Zidovudine Oral Solution
- Zidovudine Tablets
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable