1673012
USP
Travoprost Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(+)-Fluprostenol solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
travoprost
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H29F3O6/c24-23(25,26)15-6-5-7-17(12-15)32-14-16(27)10-11-19-18(20(28)13-21(19)29)8-3-1-2-4-9-22(30)31/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,27-29H,2,4,8-9,13-14H2,(H,30,31)/b3-1-,11-10+/t16-,18-,19-,20+,21-/m1/s1
Clé InChI
WWSWYXNVCBLWNZ-QIZQQNKQSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup