1672916
USP
Tranylcypromine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
cis-Tranylcypromine hydrochloride, (±)-cis-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tranylcypromine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N[C@H]1[C@H](C1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9-;/m1./s1
Clé InChI
ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Description générale
Application
- Tranylcypromine Sulfate
- Tranylcypromine Tablets
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable