1667235
USP
Racemic Tiagabine Hydrochloride Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tiagabine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable