1642904
USP
D-(−)-tagatose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(−)-Tagatose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tagatose
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Lactulose Concentrate
- Lactulose Solution
- Tagatose
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable