1601849
USP
Residual Solvent Class 2 - Xylenes
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Xylenes solution, Xylenes in dimethyl sulfoxide
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup