1600824
USP
Repaglinide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-3-Methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butylamine N-acetyl-L-glutamate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
repaglinide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C16H26N2.C7H11NO5/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t15-;5-/m00/s1
Clé InChI
YPDMBMNFFPWTOV-NXMISADUSA-N
Description générale
Application
- Repaglinide
- Repaglinide Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable