1545045
USP
Plastic additive 13
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
cis-13-Docosenoamide, Erucamide
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
79-81 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
Clé InChI
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable