1534209
USP
Phenyl salicylate melting point standard
approximately 41 degrees, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phenyl salicylate, Salol
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
approximately 41 degrees
Famille d'API
phenyl salicylate
Fabricant/nom de marque
USP
pb
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
Clé InChI
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup