1517006
USP
Phenelzine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phenelzine sulfate salt, Phenelzine hydrogen sulphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phenelzine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable