1505007
USP
Pentazocine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2R,6R,11R)-rel-1,2,3,4,5,6-Hexahydro- 6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pentazocine
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1([C@H]2[C@H]([C@@](CC1)(c3c(ccc(c3)O)C2)C)C)CC=C(C)C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18-,19-/m1/s1
Clé InChI
VOKSWYLNZZRQPF-NIKGAXFTSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Pentazocine and Acetaminophen Tablets
- Pentazocine and Aspirin Tablets
- Pentazocine and Naloxone Tablets
- Pentazocine Hydrochloride
- Pentazocine Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable